Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermometerstrips
Thermometerstrips
+71 °C
Catalogus # 620-9152
Leverancier:   TESTO
Thermometerstrips
Catalogus # 620-9152
Leverancier:  TESTO
Thermometerstrips
Thermometerstrips
+71 °C
Price
29,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Testoterm measuring points are self-adhesive, temperature-resistant films with heat-sensitive elements for monitoring a defined maximum temperature.
  • Irreversible change in colour within two seconds
  • Practical pack with 50 thermometer strips
  • One temperature level
W×D: 14×14 mm.
Specificaties
  • Max. temp.:
    +71 °C
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    620-9152
  • Opslagtemperatuur:
    Max. storage temperature +25 °C; Storage in refrigerator recommended
  • Temperatuurnauwkeurigheid:
    +43...+154 °C: ±1,5 °C
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.