Buffer solutions, colour coded, Fluka™
7,00, groen, 20 °C, Plastic bottle, 0,5 L, 500 mL
Supplier: Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Catalog # 33666-500ML
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Jump to:
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
Specifications
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:500 mL
- Referentietemperatuur:20 °C
- Kleur:groen
- Info VPE:0,5 L
- pH-waarde:7,00
Specifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.