Filtercapsules, AcroPak™ 20
Product Details & Documents
AcroPak™ 20 capsulefilters zijn ontworpen om tot 2 liter chemische en biologische vloeistoffen efficiënt te verwerken. Deze filters zijn verkrijgbaar in 3 verschillende membraantypes.
Supor®
Het Supor®-membraan heeft hoge stroomsnelheden en doorvoersnelheden en is ideaal voor oplossingen waar een lage eiwitbinding vereist is. Niet aanbevolen voor gebruik met sommige ketonen. Voor steriele filtratie van media en buffers.
• Ingebouwd voorfilter verlengt de levensduur van het filter wanneer met deeltjes beladen oplossingen zoals serumbevattende media worden verwerkt
• Sterilisatie door gammastraling elimineert mogelijke contaminatie door EtO-residuen
PP-behuizing en ontluchtingsplug, PC-vulklok, Supor® (hydrofiel PES) membraan
• Geschikt voor gebruik met vloeistoffen die verdunde eiwitten, conserveermiddelen of andere kritische componenten bevatten
Supor® EKV
Ingebouwde MachV asymmetrische voorfilterlaag voor maximale doorstroming en doorvoer. Voor steriele filtratie van media en buffers.
• Disposable voor minder arbeid en bijbehorende kosten
• Vermindert aanzienlijk de kosten van herhaald testen bij het opschalen van uw filtersysteem
• Ideaal voor het filteren van waterige oplossingen, celkweekmedia en serum
• Geschikt voor gebruik met vloeistoffen die verdunde eiwitten, conserveermiddelen of andere kritische componenten bevatten
Fluorodyne® II
Het Fluorodyne® II-membraan is compatibel met waterige en veel organische oplosmiddelen.
• Dubbellaags sterilisatiemembraan verhoogt de betrouwbaarheid
• Bovenstroomse ontluchter voorkomt dampbel
• Vervaardigd zonder het gebruik van lijm om extraheerbare stoffen tot een minimum te beperken
Supor en Supor EKV zijn bestand tegen één autoclaafcyclus bij 125 ° C (257 ° F) gedurende 60 minuten; water natte capsule voorafgaand aan autoclaveren. Fluorodyne II is bestand tegen één autoclaafcyclus bij 131 ° C (268 ° F) gedurende 30 minuten.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Filtreeroppervlakte:20 cm²
- Poriëngrootte:0,2 µm
- Type:Fluorodyne® II, gamma-bestraald
- Omschrijving:AcroPak™ 20
- Seq:06
- Waterdebiet:26 ml/min (0,1 bar)
- Cat. No.:514-4095
- Maximumtemperatuur:60 °C
- In-/uitlaat:6,4 - 12,7 mm Ø getrapte slangpilaar met vrouwelijke Luer-aansluiting en uitlaat naar vulkapje
- Max. druk:4,1 bar
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.