Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapter
Adapter
Adapter voor ronde beker van 100 ml, 1×100 ml (38×106 mm), 2900×g
Catalog # 521-0030
   Lage impact op de fabricage
Supplier:   EPPENDORF
Adapter
Catalog # 521-0030
Supplier:  EPPENDORF
   Lage impact op de fabricage
Adapter
Adapter
Adapter voor ronde beker van 100 ml, 1×100 ml (38×106 mm), 2900×g
Price
107,00 €
Log in for availability
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specifications
  • Omschrijving:
    Adapter voor ronde beker van 100 ml, 1×100 ml (38×106 mm), 2900×g
  • Seq:
    33
  • Cat. No.:
    521-0030
  • Milieu certificering:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage