Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapter

Adapter

Adapter voor rechthoekige beker van 90 ml, voor 8 standaardbuisjes van 9 ml, voor rotor A-4-38
  522-1152
   Lage impact op de fabricage
 :   EPPENDORF
Adapter
  522-1152
 :  EPPENDORF
   Lage impact op de fabricage
Adapter
Adapter

Adapter voor rechthoekige beker van 90 ml, voor 8 standaardbuisjes van 9 ml, voor rotor A-4-38

 
103,00 €
   
1 * 2 ST
 

Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]

 
  • Omschrijving:
    Adapter voor rechthoekige beker van 90 ml, voor 8 standaardbuisjes van 9 ml, voor rotor A-4-38
  • Seq:
    30
  • Cat. No.:
    522-1152
  • Milieu certificering:
    Renewable Energy Certificate, ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.