Adapter
Rubberen matinzetstukken voor centrifugeren van glazen buizen van 15 ml (ronde bodem), voor gebruik met rotor A-8-17
522-1166
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
- Omschrijving:Rubberen matinzetstukken voor centrifugeren van glazen buizen van 15 ml (ronde bodem), voor gebruik met rotor A-8-17
- Seq:21
- Cat. No.:522-1166
- Milieu certificering:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage