Maatcilinders
500 ml, 5 ml, 360 mm, 5,00 ± ml
612-4312
: VITLAB
PP, doorschijnend, lange vorm, autoclaveerbaar, klasse B.
- Gekalibreerd om 'ln' te bevatten
- Zeshoekige basis, uitloop
- Ringvormige schaalverdeling, blauw bedrukt
Certifications: DIN 12681 / ISO 6706
- Capaciteit:500 ml
- Hoogte:360 mm
- Indeling:5 ml
- Tolerantie:5,00 ± ml