Maatcilinders
10 ml, 0,2 ml, 145 mm, 0,20 ± ml
Catalogus # 612-4302
Leverancier: VITLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, doorschijnend, lange vorm, autoclaveerbaar, klasse B.
- Gekalibreerd om 'ln' te bevatten
- Zeshoekige basis, uitloop
- Ringvormige schaalverdeling, blauw bedrukt
Certifications: DIN 12681 / ISO 6706
Specificaties
- Capaciteit:10 ml
- Hoogte:145 mm
- Indeling:0,2 ml
- Tolerantie:0,20 ± ml