Maatcilinders
2000 ml, 20,0 ml, 531 mm, 20,0 ± ml
Catalog # 612-4075
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Transparant PMP (TPX®), hoog model, autoclaveerbaar.
- Schenktuit, vijfhoekige voet en blauwe schaalverdeling
- Geen meniscus, chemisch niet-absorberend, hydrofoob oppervlak, uitstekende chemische bestendigheid
- Kan worden gebruikt voor vloeistoffen tot 170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 deel 2
Specifications
- Capaciteit:2000 ml
- Hoogte:531 mm
- Indeling:20,0 ml
- Tolerantie:20,0 ± ml