Maatcilinders
250 ml, 2,0 ml, 315 mm, 2,0 ± ml
612-4072
: KARTELL
Transparant PMP (TPX®), hoog model, autoclaveerbaar.
- Schenktuit, vijfhoekige voet en blauwe schaalverdeling
- Geen meniscus, chemisch niet-absorberend, hydrofoob oppervlak, uitstekende chemische bestendigheid
- Kan worden gebruikt voor vloeistoffen tot 170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
: ISO 6706, BS 5404 deel 2
- Capaciteit:250 ml
- Hoogte:315 mm
- Indeling:2,0 ml
- Tolerantie:2,0 ± ml