Maatcilinders
25 ml, 0,5 ml, 195 mm, 0,5 ± ml
Catalogus # 612-4069
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Transparant PMP (TPX®), hoog model, autoclaveerbaar.
- Schenktuit, vijfhoekige voet en blauwe schaalverdeling
- Geen meniscus, chemisch niet-absorberend, hydrofoob oppervlak, uitstekende chemische bestendigheid
- Kan worden gebruikt voor vloeistoffen tot 170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 deel 2
Specificaties
- Capaciteit:25 ml
- Hoogte:195 mm
- Indeling:0,5 ml
- Tolerantie:0,5 ± ml