Maatcilinders
2000 ml, 20,0 ml, 531 mm, 20,0 ± ml
Catalogus # 612-4067
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Doorschijnend PP, hoog model.
- Schenktuit, vijfhoekige voet en permanente blauwe schaalverdeling
- Autoclaveerbaar bij 121 °C tot 20 min, bestand tegen temperaturen tot 100 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
: ISO 6706, BS 5404 deel 2
Documents
KART2561_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Capaciteit:2000 ml
- Hoogte:531 mm
- Indeling:20,0 ml
- Tolerantie:20,0 ± ml