Wright's stain solution
20
: Merck
Wordt gebruikt voor het kleuren van bloed, beenmerguitstrijkjes en klinische cytologische monsters
De kleuringsmethode volgens Wright is een van de standaardtechnieken bij hematologische diagnostische procedures. Net als de eosine-methyleenblauw-oplossing van Leishman en de eosine-methyleenblauw-oplossing van May-Grünwald, wordt het gebruikt voor het kleuren van bloed- en beenmerguitstrijkjes en klinische cytologische monsters. De eosine-methyleenblauw-oplossing van Wright is een IVD/CE-product en 500 ml is voldoende voor het kleuren van maximaal 1600 objectglaasjes in Hellendahl-cellen.
: Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright's eosin methylene blue
- :68988-92-1
- :MFCD00082143
- :0,80 g/cm3 (20 °C)
- :9,7°C
- :1230
- :3 (6.1),II
- Geschiktheid voor microscopie (bloeduitstrijkje):slaagt voor de test
- Erythrocyten:roze tot bruinachtig
- Nuclei:blauw-violet
- Eosinofiele korrels:rood tot roodbruin
- Neutrofiele korrels:licht violet
- Lymphocyte cytoplasm:blauw
- VPE:20