Maatcilinders
500 ml, 5,0 ml, 361 mm, 5,0 ± ml
Catalogus # 612-4065
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Doorschijnend PP, hoog model.
- Schenktuit, vijfhoekige voet en permanente blauwe schaalverdeling
- Autoclaveerbaar bij 121 °C tot 20 min, bestand tegen temperaturen tot 100 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
: ISO 6706, BS 5404 deel 2
Specificaties
- Capaciteit:500 ml
- Hoogte:361 mm
- Indeling:5,0 ml
- Tolerantie:5,0 ± ml