Maatcilinders
50 ml, 1,0 ml, 199 mm, 1,0 ± ml
Catalogus # 612-4062
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Doorschijnend PP, hoog model.
- Schenktuit, vijfhoekige voet en permanente blauwe schaalverdeling
- Autoclaveerbaar bij 121 °C tot 20 min, bestand tegen temperaturen tot 100 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 deel 2
Specificaties
- Capaciteit:50 ml
- Hoogte:199 mm
- Indeling:1,0 ml
- Tolerantie:1,0 ± ml