Maatcilinders
25 ml, 0,5 ml, 195 mm, 0,5 ± ml
Catalogus # 612-4061
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Doorschijnend PP, hoog model.
- Schenktuit, vijfhoekige voet en permanente blauwe schaalverdeling
- Autoclaveerbaar bij 121 °C tot 20 min, bestand tegen temperaturen tot 100 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certificeringen: ISO 6706, BS 5404 deel 2
Documents
KART2561_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Capaciteit:25 ml
- Hoogte:195 mm
- Indeling:0,5 ml
- Tolerantie:0,5 ± ml