Maatcilinders
10 ml, 0,2 ml, 140 mm, 0,2 ± ml
Catalogus # 612-4060
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Doorschijnend PP, hoog model.
- Schenktuit, vijfhoekige voet en permanente blauwe schaalverdeling
- Autoclaveerbaar bij 121 °C tot 20 min, bestand tegen temperaturen tot 100 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 deel 2
Documents
KART2561_TDS_EN
Fiche technique
Specificaties
- Capaciteit:10 ml
- Hoogte:140 mm
- Indeling:0,2 ml
- Tolerantie:0,2 ± ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.