Pipetvuller, Pi-Pump
Pipetvuller Pi-Pump, groen, voor 10 ml pipetten
Catalogus # 612-1926
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Pipetteerhulp voor alle kunststof en glazen pipetten.
- Zuigen en doseren door aan het wieltje te draaien
- Vloeistof wordt afgevoerd door de hendel in te drukken
: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Documents
Specificaties
- Omschrijving:Pipetvuller Pi-Pump, groen, voor 10 ml pipetten