Pasteurpipetten
Ungraduated, 0,2 ml, 30 µl, 130 mm, -, Los in zakje
Catalogus # 612-1732
Leverancier: RATIOLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
PE, voor eenmalig gebruik.
- Soft, elastic bulb
- Unbreakable, reduced risk of injury compared to glass
- Inert to biological fluids and most acids
- Graduated pipettes with clearly visible embossed graduations
- Sterile pipettes are gas-sterilised and individually packed
- Suitable for food contact
Specificaties
- Verpakt:Los in zakje
- Steriel:-
- Capaciteit:0,2 ml
- Omschrijving:Ungraduated
- Lengte:130 mm
- Seq:13
- Druppelvolume:30 µl
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.