Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipetcontroller, PIPETBOY acu 2
Pipetcontroller, PIPETBOY acu 2
Pipetboy acu klassiek
Catalogus # 612-0926
Leverancier:   INTEGRA Biosciences
Pipetcontroller, PIPETBOY acu 2
Catalogus # 612-0926
Leverancier:  INTEGRA Biosciences
Pipetcontroller, PIPETBOY acu 2
Pipetcontroller, PIPETBOY acu 2
Pipetboy acu klassiek
Price
473,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pipetcontroller voor glas en kunststof pipetten vanaf 0,1 to 100 ml.
  • Lichtgewicht (195 g), verbeterde ergonomie voor stressvrij pipetteren zonder vermoeidheid
  • De pipetteersnelheid kan eenvoudig vooraf worden ingesteld via een duimwieltje; de snelheid wordt vervolgens eenvoudig geregeld met de vingertoppen
  • Autoclaveerbaar neusstuk en eenvoudig te vervangen hydrofoob filter voor betrouwbare bescherming
  • LED biedt een duidelijke informatie over de oplaadstatus van de batterij
  • Eenvoudige identificatie van de juiste controller dankzij kleurcodering
  • Maximale pipetteersnelheid: 13,5 ml/s (met pipet van 50 ml)
De tweede generatie PIPETBOY acu is uitgerust met de nieuwste technologie voor een verhoogde pipetteersnelheid en een aanzienlijke gewichtsreductie van het instrument. Deze nieuwe functies in combinatie met de ongewijzigde belangrijkste voordelen zorgen voor een verbeterde ergonomische pipetteerervaring.
Bestelinformatie: Geleverd met een oplaadbare batterij (Li-ion), wandhouder, netadapter en 0,45 µm steriel filter. Extra filters (0,2 en 0,45 µm) kunnen afzonderlijk worden besteld.
Diensten: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Specificaties
  • Omschrijving:
    Pipetboy acu klassiek
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reservefilter, niet-steriel, 0,2 μm
    Reservefilter, niet-steriel, 0,2 μm
    INTG156607
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 6,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reservefilter, steriel, 0,2 μm
    Reservefilter, steriel, 0,2 μm
    INTG156608
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 9,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Standaard voor PIPETBOY (acu, pro, comfort) en VACUBOY
    Standaard voor PIPETBOY (acu, pro, comfort) en VACUBOY
    INTG155065
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 101,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Deksel batterijcompartiment, rood
    Deksel batterijcompartiment, rood
    612-0902
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 10,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Deksel batterijcompartiment, groen
    Deksel batterijcompartiment, groen
    612-0901
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 10,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Deksel batterijcompartiment, klassiek
    Deksel batterijcompartiment, klassiek
    612-0777
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 10,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Deksel batterijcompartiment, blauw
    Deksel batterijcompartiment, blauw
    612-0903
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 10,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Wandbevestiging voor PIPETBOY acu 2
    Wandbevestiging voor PIPETBOY acu 2
    612-0694
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 36,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Deksel batterijcompartiment, paars
    Deksel batterijcompartiment, paars
    INTG155164
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 10,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Deksel batterijcompartiment, transparant
    Deksel batterijcompartiment, transparant
    612-0904
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 10,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • O-ring
    O-ring
    612-0784
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 8,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Behuizing neusdeel, turquoise, incl. O-ring
    Behuizing neusdeel, turquoise, incl. O-ring
    612-0785
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 36,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Filterrubber, siliconen, voor plaatsing van het filter in het neusdeel
    Filterrubber, siliconen, voor plaatsing van het filter in het neusdeel
    613-4435
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 14,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Neusdeel compleet, turquoise, voor klassieke en transparante modellen
    Neusdeel compleet, turquoise, voor klassieke en transparante modellen
    612-0789
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 85,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Mains adapter EU, 230 VAC
    Mains adapter EU, 230 VAC
    612-0645
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 98,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Batterij 9 V, NiMH, voor PIPETBOY acu
    Batterij 9 V, NiMH, voor PIPETBOY acu
    612-0923
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 53,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Neusstukbehuizing, grijs, incl. O-ring
    Neusstukbehuizing, grijs, incl. O-ring
    612-0703
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 36,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reservefilter, niet-steriel, 0,45 μm
    Reservefilter, niet-steriel, 0,45 μm
    613-4432
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 5,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reservefilter, steriel, 0,45 μm
    Reservefilter, steriel, 0,45 μm
    612-0925
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 16,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Batterij, lithium-polymeer, voor PIPETBOY acu 2
    Batterij, lithium-polymeer, voor PIPETBOY acu 2
    INTG155066
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 98,30 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Neusdeel compleet, grijs, voor groene, rode, blauwe, paarse modellen
    Neusdeel compleet, grijs, voor groene, rode, blauwe, paarse modellen
    INTG155070
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 85,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Pipetsteun, siliconen, voor plaatsing van de pipet in het neusdeel
    Pipetsteun, siliconen, voor plaatsing van de pipet in het neusdeel
    612-0922
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 15,00 €