Pipetcontroller, PIPETBOY acu 2
Pipetboy acu rood
612-0927
Pipetcontroller voor glas en kunststof pipetten vanaf 0,1 to 100 ml.
- Lichtgewicht (195 g), verbeterde ergonomie voor stressvrij pipetteren zonder vermoeidheid
- De pipetteersnelheid kan eenvoudig vooraf worden ingesteld via een duimwieltje; de snelheid wordt vervolgens eenvoudig geregeld met de vingertoppen
- Autoclaveerbaar neusstuk en eenvoudig te vervangen hydrofoob filter voor betrouwbare bescherming
- LED biedt een duidelijke informatie over de oplaadstatus van de batterij
- Eenvoudige identificatie van de juiste controller dankzij kleurcodering
- Maximale pipetteersnelheid: 13,5 ml/s (met pipet van 50 ml)
De tweede generatie PIPETBOY acu is uitgerust met de nieuwste technologie voor een verhoogde pipetteersnelheid en een aanzienlijke gewichtsreductie van het instrument. Deze nieuwe functies in combinatie met de ongewijzigde belangrijkste voordelen zorgen voor een verbeterde ergonomische pipetteerervaring.
: Geleverd met een oplaadbare batterij (Li-ion), wandhouder, netadapter en 0,45 µm steriel filter. Extra filters (0,2 en 0,45 µm) kunnen afzonderlijk worden besteld.
: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
- Omschrijving:Pipetboy acu rood
Accessories
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving