Orders LinkContactUsLinkComponent
Phase separating paper
Phase separating paper
MN 616 WA, 150 mm
Catalogus # 516-6012
Leverancier:   MACHEREY-NAGEL
Phase separating paper
Catalogus # 516-6012
Leverancier:  MACHEREY-NAGEL
Phase separating paper
Phase separating paper
MN 616 WA, 150 mm
Price
61,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These papers are made hydrophobic (impermeable to water) by impregnation with a silicone. With the aid of these filters, water can be separated from water-immiscible organic solvents in an elegant manner, by means of a simple filtration.
Specificaties
  • Nr:
    MN 616 WA
  • Maat:
    150 mm
  • Filtratiesnelheid:
    27 s (Herzberg)
  • Cat. No.:
    516-6012
  • Dikte:
    0,2 mm
  • Gewicht:
    85 g/m²
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.