Orders LinkContactUsLinkComponent
Tungsten dichloride dioxide ≥99%
Glass bottle for solids, 50 g
Catalogus # 89962.18
Corrosief
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Tungsten dichloride dioxide ≥99%
Catalogus # 89962.18
CAS-nummer:  13520-76-8
Tungsten dichloride dioxide ≥99%
Tungsten dichloride dioxide ≥99%
Glass bottle for solids, 50 g
CAS-nummer:  13520-76-8
Price
874,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 13520-76-8 Molecular Formula: WO2Cl2 Formula Weight: 286.75 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00054136
  • CAS-nummer:13520-76-8
  • Formule:Cl₂O₂W
  • MDL-nummer:MFCD00054136
  • Molecular Weight:286.75 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:236-862-1
  • ADR:8,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    50 g
Specificaties