Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids, Haake
Bath fluids, Haake
Synth 260, +50...+ 250 °C, 275 °C, 260 °C, 140 cP, geel, 10 L
Catalogus # 461-0061
Bath fluids, Haake
Catalogus # 461-0061
Leverancier:  
CAS-nummer:  
Bath fluids, Haake
Synth 260, +50...+ 250 °C, 275 °C, 260 °C, 140 cP, geel, 10 L
CAS-nummer:  
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
[EN]LIQUID BATH SYNTH 260, TEMP.RNG +40/ 1 * 10 L Catalogus #HAKA9990214
Product HAKA9990214 is vergelijkbaar met 461-0061 maar fabrikant en specificaties kunnen variëren.
BATH FLUID THERMAL M +70...+170C 1 * 10 L Catalogus #461-0111
Product 461-0111 is vergelijkbaar met 461-0061 maar fabrikant en specificaties kunnen variëren.
Product Details & Documents
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
  • Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
  • Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    10 L
  • Kleur:
    geel
  • Brandpunt:
    275 °C
  • Vlampunt:
    260 °C
  • Temperatuurbereik:
    +50...+ 250 °C
  • Type:
    Synth 260
  • Viscositeit:
    140 cP
Specificaties