Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids, Haake
Bath fluids, Haake
Synth 60, –50... +45 °C, 70 °C, 59 °C, 2 cP, kleurloos, 10 L
Catalogus # 461-0041
Leverancier:   THERMO ELECTRON LED
Bath fluids, Haake
Catalogus # 461-0041
Leverancier:  THERMO ELECTRON LED
CAS-nummer:  
Bath fluids, Haake
Synth 60, –50... +45 °C, 70 °C, 59 °C, 2 cP, kleurloos, 10 L
CAS-nummer:  
Price
569,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 L
Product Details & Documents
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
  • Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
  • Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    10 L
  • Kleur:
    kleurloos
  • Brandpunt:
    70 °C
  • Vlampunt:
    59 °C
  • Temperatuurbereik:
    –50... +45 °C
  • Type:
    Synth 60
  • Viscositeit:
    2 cP
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.