Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids, Haake
Sil 100, –75...+75 °C, >100 °C, 57 °C, 3 cP, kleurloos, 10 L
Catalogus # 461-0011
Leverancier:   THERMO ELECTRON LED
Bath fluids, Haake
Catalogus # 461-0011
Leverancier:  THERMO ELECTRON LED
CAS-nummer:  
Bath fluids, Haake
Sil 100, –75...+75 °C, >100 °C, 57 °C, 3 cP, kleurloos, 10 L
CAS-nummer:  
Price
1 220,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 L
Product Details & Documents
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
  • Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
  • Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    10 L
  • Kleur:
    kleurloos
  • Brandpunt:
    >100 °C
  • Vlampunt:
    57 °C
  • Temperatuurbereik:
    –75...+75 °C
  • Type:
    Sil 100
  • Viscositeit:
    3 cP
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.