Orders LinkContactUsLinkComponent
Kroezen
Kroezen
70 ml, 50×50 mm, 1,0 mm
Catalogus # 459-1193
Leverancier:   BOCHEM
Kroezen
Catalogus # 459-1193
Leverancier:  BOCHEM
Kroezen
Kroezen
70 ml, 50×50 mm, 1,0 mm
Price
101,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Ordering information: Lids need to be ordered separately.
Specificaties
  • Ø×h:
    50×50 mm
  • Capaciteit:
    70 ml
  • Seq:
    14
  • Dikte:
    1,0 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.