Orders LinkContactUsLinkComponent
Double bossheads
Double bossheads
Double bosshead, with safety screw type 'heart' M8, 16,5 mm
Catalogus # 451-9111
Leverancier:   BOCHEM
Double bossheads
Catalogus # 451-9111
Leverancier:  BOCHEM
Double bossheads
Double bossheads
Double bosshead, with safety screw type 'heart' M8, 16,5 mm
Price
72,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double bossheads made of stainless steel 18/10.
  • For rods up to 16,5 mm
  • Angle: 90°
  • Available with heart screw M6/M8, socket screw M6/M8 or safety screw type 'heart' M8
Certificeringen: DIN 12895
Specificaties
  • Omschrijving:
    Double bosshead, with safety screw type 'heart' M8
  • Voor staaf Ø:
    16,5 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.