Driepikkels
120×210 mm
Catalogus # 451-9102
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ga naar:
Product Details & Documents
Tripod stands made of stainless steel or zinc plated steel.
Please note: Zinc plating of tripod stands serves as temporary corrosion protection. May peel off after direct contact with open burner flame.
Specificaties
- Ø inw.×h:120×210 mm
- Seq:02
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.