Orders LinkContactUsLinkComponent
Schudapparaat, cirkelbeweging, VXR basic Vibrax®
Schudapparaat, cirkelbeweging, VXR basic Vibrax®
VXR basic Vibrax schudder met cirkelbeweging, EU-stekker
Catalogus # 444-0022
Leverancier:   IKA
Schudapparaat, cirkelbeweging, VXR basic Vibrax®
Catalogus # 444-0022
Leverancier:  IKA
Schudapparaat, cirkelbeweging, VXR basic Vibrax®
Schudapparaat, cirkelbeweging, VXR basic Vibrax®
VXR basic Vibrax schudder met cirkelbeweging, EU-stekker
Price
1 980,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Klein opto-elektronisch geregeld schudapparaat met groot toerentalbereik. Cirkelvormige schudbeweging en lage toerentallen worden correct aangehouden.
  • Geschikt voor continugebruik
  • Ruime keuze aan verwisselbare opzetstukken
  • Kan worden gebruikt bij 5 tot 40 °C (80% relatieve vochtigheid), in een broedstoof of koelruimte
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificeringen: Beschermingsklasse conform DIN/EN 60529: IP 21
Bestelinformatie: Geleverd zonder opzetstukken; de nodige toebehoren moeten afzonderlijk worden besteld
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    VXR basic Vibrax schudder met cirkelbeweging, EU-stekker
  • Cat. No.:
    444-0022
  • Max. belasting:
    2 kg
  • Schudbeweging:
    Cirkelbeweging
  • Model:
    VXR basic Vibrax
  • b×d×h:
    157×247×130 mm
  • Toerental:
    0 - 2200 min⁻¹
  • Vermogen, opname/afgifte:
    35/13,2 W
  • Gewicht:
    6,1 kg
  • Cirkelbeweging:
    4 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reageerbuishouder
    Reageerbuishouder
    444-2743
    Bevestiging Voor microbuisjes of reageerbuisjes, 70 gaten met Ø 10 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 193,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reageerbuishouder
    Reageerbuishouder
    444-2302
    Tot 36 reageer- of centrifugeerbuizen van 16 mm Ø
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 521,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Eenhandsbevestiging (135×130 mm)
    Eenhandsbevestiging (135×130 mm)
    444-2301
    Schudden van enkelvoudige recipiënten, 1-250 ml, die met de hand in positie worden gehouden
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 128,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Plateaubevestiging (410×210 mm)
    Plateaubevestiging (410×210 mm)
    444-2303
    Cultuurflessen, petrischalen
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 369,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Basishouder
    Basishouder
    444-2747
    Bevesitiging Voor reageerbuizenhouder
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 193,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reageerbuishouder
    Reageerbuishouder
    444-2745
    Bevestiging Voor reageerbuizen, 32 gaten met Ø 16 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 148,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reageerbuishouder
    Reageerbuishouder
    444-2746
    Bevestiging Voor reageerbuizen, 18 gaten met Ø 20 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 148,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Universele bevestiging
    Universele bevestiging
    444-2308
    Snelle en veilige bevestiging, maximaal 2 Erlenmeyers van 500 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 883,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reageerbuishouder
    Reageerbuishouder
    444-2744
    Bevestiging Voor reageerbuizen, 41 gaten met Ø 12 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 193,00 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.