Orders LinkContactUsLinkComponent
Stampers
Stampers
28 mm, 125 mm, 410-9121, 410-9111
Catalogus # 410-9137
Stampers
Catalogus # 410-9137
Stampers
Stampers
28 mm, 125 mm, 410-9121, 410-9111
Price
41,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Porselein met geglazuurde steel, geglazuurd of ongeglazuurd wrijfvlak.
 : Vervaardigd conform DIN 12906.
Specificaties
  • Voor:
    410-9121, 410-9111
  • Ø kop:
    28 mm
  • Lengte:
    125 mm
  • Seq:
    02