Petrischalen
Met 3 nokken, 35 mm, 10 mm, Niet steriel, 10/sleeve
Catalogus # 391-2072
Leverancier: Greiner Bio-One
Ga naar:
Product Details & Documents
Gemaakt van kristalhelder PS voor optimaal gebruik in microscopische toepassingen. Modellen met en zonder ventilatie.
- Eenvoudig stapelbaar
- Zware constructie voor een goede thermische bestendigheid bij het werken met warme agar
- Met ventilatieopeningen voor een betere gasuitwisseling, of zonder voor lange incubatietijden
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Ø:35 mm
- Verpakt:10/sleeve
- Steriliteit:Niet steriel
- Uitvoering:Met 3 nokken
- Hoogte:10 mm
- Seq:01
- Cat. No.:391-2072
- Milieu certificering:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage