Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes, 96 Well
Storage Boxes, 96 Well
Opbergdoos met deksel en ID-kaart, ingelegd met PP-vaten met 96 wells, niet-steriel, 1,2 ml in each tube, PC
Catalogus # 391-3726
   Lage impact op de fabricage
Leverancier:   Greiner Bio-One
Storage Boxes, 96 Well
Catalogus # 391-3726
Leverancier:  Greiner Bio-One
   Lage impact op de fabricage
Storage Boxes, 96 Well
Opbergdoos met deksel en ID-kaart, ingelegd met PP-vaten met 96 wells, niet-steriel, 1,2 ml in each tube, PC
Price
84,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The storage boxes are made of polycarbonate while the individual tubes are made of biologically inert polypropylene.
  • Comes with a coding card, which enables proper storage of samples
  • Temperature resistance of the polypropylene tubes from −80 °C to +121 °C provides for a broad range of applications
Specificaties
  • Capaciteit:
    1,2 ml in each tube
  • Omschrijving:
    Opbergdoos met deksel en ID-kaart, ingelegd met PP-vaten met 96 wells, niet-steriel
  • Materiaal:
    PC
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    391-3726
  • Milieu certificering:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage