Qualisampler-set
QualiSampler set with LiquiSampler, ViscoSampler, sample bottles (5), a cleaning brush and a carrying case, PP
Catalogus # 331-2182
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
Complete handy set combining the LiquiSampler and the ViscoSampler with practical accessories.
Delivery information: De set bevat LiquiSampler 100 cm, ViscoSampler 100 cm, houder, 5 monsterflessen, schoonmaakborstel.
Specificaties
- Omschrijving:QualiSampler set with LiquiSampler, ViscoSampler, sample bottles (5), a cleaning brush and a carrying case
- Materiaal:PP
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.