Qualisampler-set
QualiSampler set with LiquiSampler, ViscoSampler, sample bottles (5), a cleaning brush and a carrying case, PTFE
Catalogus # 331-2181
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
Complete handy set combining the LiquiSampler and the ViscoSampler with practical accessories.
Levering: De set bevat LiquiSampler 100 cm, ViscoSampler 100 cm, houder, 5 monsterflessen, schoonmaakborstel.
Specificaties
- Omschrijving:QualiSampler set with LiquiSampler, ViscoSampler, sample bottles (5), a cleaning brush and a carrying case
- Materiaal:PTFE
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.