Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Reinigingsborstels, PVC/roestvrij staal, Ø 25 mm, lengte 800 mm
Catalogus # 331-2172
Leverancier:   BURKLE
Toebehoren
Catalogus # 331-2172
Leverancier:  BURKLE
Toebehoren
Toebehoren
Reinigingsborstels, PVC/roestvrij staal, Ø 25 mm, lengte 800 mm
Price
80,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Reinigingsborstels, PVC/roestvrij staal, Ø 25 mm, lengte 800 mm
  • Seq:
    4