Orders LinkContactUsLinkComponent
Monsternemer, StickProof
Monsternemer, StickProof
Sampler, 410 mm, 25 mm, ≤50 ml
Catalog # 312-1176
Supplier:   BURKLE
Monsternemer, StickProof
Catalog # 312-1176
Supplier:  BURKLE
Monsternemer, StickProof
Monsternemer, StickProof
Sampler, 410 mm, 25 mm, ≤50 ml
Price
665,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij stalen sampler voor poeders. De conische inlaat zorgt voor het verzamelen van verschillende monsterafmetingen, tot ongeveer 50 ml. Gemaakt zonder randen, groeven of spleten voor eenvoudige reiniging. Het monster wordt rechtstreeks in de bemonsteringszak verzameld die op zijn plaats wordt gehouden met de meegeleverde klem. StickProof boorgat diameter 25 mm; kamer lengte 120 mm. Bemonsteringszakken: 170×120 mm voor 400 ml.
  • Vooral de dunne punt kan eenvoudig en diep worden ingebracht
  • Elektrolytisch gepolijst oppervlak
  • Variabele monstergrootte tot 50 ml
  • Roestvrij staal V4A (1.4404) / AISI 316 L
 : Compleet met klem en 100 PE-monsterzakjes
Specifications
  • Ø:
    25 mm
  • Volume:
    ≤50 ml
  • Omschrijving:
    Sampler
  • Lengte:
    410 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Capaciteit
    Dikte
    Afmetingen
    Availability
    Price
  • 113-5415
    140 ml
    0,05
    80×120 mm
    Log in for availability
    1 * 100 ST - 13,20 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 113-5414
    Verpakkingszakken met sluiting, 170×120 mm, 400 ml
    Log in for availability
    1 * 100 ST - 20,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Capaciteit
    Dikte
    Afmetingen
    Availability
    Price
  • 113-5413
    6500 ml
    0,05
    300×400 mm
    Log in for availability
    1 * 100 ST - 54,80 €
Product Information
  • Catalog #
    Capaciteit
    Dikte
    Afmetingen
    Availability
    Price
  • 113-5412
    2500 ml
    0,05
    200×300 mm
    Log in for availability
    1 * 100 ST - 36,90 €
Product Information
  • Catalog #
    Capaciteit
    Dikte
    Afmetingen
    Availability
    Price
  • 113-5411
    1000 ml
    0,05
    160×220 mm
    Log in for availability
    1 * 100 ST - 27,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Capaciteit
    Dikte
    Afmetingen
    Availability
    Price
  • BURK2348-0009
    4500 ml
    0,05
    250×350 mm
    Log in for availability
    1 * 100 ST - 47,80 €
Product Information
  • Catalog #
    Capaciteit
    Dikte
    Afmetingen
    Availability
    Price
  • BURK2348-0002
    80 ml
    0,05
    70×100 mm
    Log in for availability
    1 * 100 ST - 11,10 €
Product Information
  • Catalog #
    Capaciteit
    Dikte
    Afmetingen
    Availability
    Price
  • BURK2348-0007
    1500 ml
    0,05
    180×250 mm
    Log in for availability
    1 * 100 ST - 29,70 €
Product Information
  • Catalog #
    Capaciteit
    Dikte
    Afmetingen
    Availability
    Price
  • BURK2348-0004
    300 ml
    0,05
    100×150 mm
    Log in for availability
    1 * 100 ST - 16,20 €
Product Information
  • Catalog #
    Capaciteit
    Dikte
    Afmetingen
    Availability
    Price
  • BURK2348-0001
    100 ml
    0,05
    60×130 mm
    Log in for availability
    1 * 100 ST - 11,70 €