Orders LinkContactUsLinkComponent
Monsternemer, MiniSampler
Monsternemer, MiniSampler
Vacuüm monsternemer, PTFE, 180 ml, 8 mm
Catalogus # 312-1171
Leverancier:   BURKLE
Monsternemer, MiniSampler
Catalogus # 312-1171
Leverancier:  BURKLE
Monsternemer, MiniSampler
Monsternemer, MiniSampler
Vacuüm monsternemer, PTFE, 180 ml, 8 mm
Price
611,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The sample liquid only comes into contact with the suction hose and the original sample bottle. Cross-contamination is greatly reduced. Immediately after taking the sample, the bottles are sealed.
● PE MiniSampler for general sampling
● PTFE MiniSampler for ultra-pure sampling
  • Suction height depending on the medium (max. 5 m)
  • Disposable suction hose can quickly be replaced to guarantee that the samples are never contaminated
  • Hose can reach narrow seemingly inaccessible sampling areas
MiniSampler PE is suitable for general sampling from barrels, canisters, tanks. Complete ten PE bottles (100 ml), 10 m PE suction hose (6×8 mm).
MiniSampler PTFE is recommended when maximum purity is needed. Complete with a PFA sample bottle (180 ml), 5 m PTFE suction hose (6×8 mm).
Also suitable for viscous oils
Levering: In a handy transport case with vacuum pump, hose cutter, stainless steel hose weight made of AISI 304 (1.4301), and 20 seal-it bottle seals.
Documents
Specificaties
  • Ø:
    8 mm
  • Capaciteit:
    180 ml
  • Omschrijving:
    Vacuüm monsternemer
  • Materiaal:
    PTFE
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • MiniSampler adapter, polypropylene
    MiniSampler adapter, polypropylene
    BURK5305-0206
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 402,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Schroefdraad
    Materiaal
    Beschikbaarheid
    Price
  • BURK0340-0100
    100 ml
    32 mm
    HDPE
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 3,40 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Capaciteit
    Schroefdraad
    Beschikbaarheid
    Price
  • Monsterfles, HDPE, 250 ml
    Monsterfles, HDPE, 250 ml
    BURK0340-0250
    250 ml
    32 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 4,20 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Zuigslang PE, Ø int. 6 mm, wanddikte 1 mm
    Zuigslang PE, Ø int. 6 mm, wanddikte 1 mm
    300-1045
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 m - 132,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • MiniSampler-pomp met adapter
    MiniSampler-pomp met adapter
    331-2193
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 152,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • MiniSampler-pomp zonder adapter
    MiniSampler-pomp zonder adapter
    300-0218
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 96,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • MiniSampler-adapter voor glazen schroefdraad GL 45
    MiniSampler-adapter voor glazen schroefdraad GL 45
    300-0219
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 269,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • MiniSampler-adapter voor monsterbuisjes PFA
    MiniSampler-adapter voor monsterbuisjes PFA
    300-0220
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 165,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Zuigslang, PTFE, Ø: 6 mm, dikte = 1 mm
    Zuigslang, PTFE, Ø: 6 mm, dikte = 1 mm
    228-1190
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 m - 85,60 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.