Haakmof
Hook connector, Staal, vernikkeld, 13 mm
Catalogus # 241-7242
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ga naar:
Product Details & Documents
Klemschroeven van plastic / metalen.
- Voor staven tot max. 13 mm
- Hoek: 90°
Specificaties
- Omschrijving:Hook connector
- Materiaal:Staal, vernikkeld
- Seq:03
- Voor staaf Ø:13 mm