Orders LinkContactUsLinkComponent
Statiefstaven
Statiefstaven
12 mm, 500 mm
Catalog # 241-7178
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Statiefstaven
Catalog # 241-7178
Statiefstaven
Statiefstaven
12 mm, 500 mm
Price
13,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal.
  • Robuust en zeer stabiel
  • Zeer goede chemische bestendigheid
Specifications
  • Ø:
    12 mm
  • Lengte:
    500 mm
  • Seq:
    11