Orders LinkContactUsLinkComponent
Statiefstaven
12 mm, 1500 mm
  241-7160
Statiefstaven
  241-7160
Statiefstaven
Statiefstaven
12 mm, 1500 mm
36,60 €
1 * 1 ST
Roestvrij staal.
  • Robuust en zeer stabiel
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Ø:
    12 mm
  • Lengte:
    1500 mm
  • Seq:
    08