Orders LinkContactUsLinkComponent
Staafstatieven
Staafstatieven
Model B, 315×210 mm
Catalogus # 241-5122
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Staafstatieven
Catalogus # 241-5122
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Staafstatieven
Staafstatieven
Model B, 315×210 mm
Price
162,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal. Kan worden gebruikt voor allerlei apparaten, zoals roerders en verwarmingsplaten.
  • Model A: bestaat uit een bodemplaat, 10 mm dik, 315×210 mm, en een staaf, 800 mm lang, 16 mm Ø
  • Model B: bestaat uit een bodemplaat, 10 mm dik, 315×210 mm, en een staaf, 1000 mm lang, 16 mm Ø
  • Robuust, stevig, corrosiebestendig
  • Met drie vaste poten en één verstelbare poot
  • Excentrische opening met schroefdraad
Specificaties
  • Omschrijving:
    Model B
  • l×b:
    315×210 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.