Laboratoriumschaar, recht
Spits/stomp, 145 mm
233-1224
: RSG
Roestvrij staal, INOX 4021.
- Zeer goede thermische weerstand, autoclaveerbaar
- Goede chemische bestendigheid
- Ontworpen voor ruw gebruik
- Type:Spits/stomp
- Lengte:145 mm
Roestvrij staal, INOX 4021.