Laboratoriumschaar, recht
Spits/stomp, 160 mm
Catalog # 233-1222
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Roestvrij staal, INOX 4021.
- Zeer goede thermische weerstand, autoclaveerbaar
- Goede chemische bestendigheid
- Ontworpen voor ruw gebruik
Documents
RSGA103.130_TDS_EN RSGA105.130_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Type:Spits/stomp
- Lengte:160 mm