Laboratoriumschaar, recht
Spits/spits, 145 mm
Catalogus # 233-1214
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal, INOX 4021.
- Zeer goede thermische weerstand, autoclaveerbaar
- Goede chemische bestendigheid
- Ontworpen voor ruw gebruik
Documents
RSGA103.130_TDS_EN RSGA105.130_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Type:Spits/spits
- Lengte:145 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.