Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriumschaar, recht
Laboratoriumschaar, recht
Spits/spits, 160 mm
Catalogus # 233-1212
Leverancier:   RSG
Laboratoriumschaar, recht
Catalogus # 233-1212
Leverancier:  RSG
Laboratoriumschaar, recht
Laboratoriumschaar, recht
Spits/spits, 160 mm
Price
9,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal, INOX 4021.
  • Zeer goede thermische weerstand, autoclaveerbaar
  • Goede chemische bestendigheid
  • Ontworpen voor ruw gebruik
Documents
Specificaties
  • Type:
    Spits/spits
  • Lengte:
    160 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.