Pincetten
Rechte, spits, 115 mm
Catalogus # 232-2122
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch.
Documents
Specificaties
- Type:Rechte, spits
- Lengte:115 mm