Pincetten
Recht, stomp, 115 mm
232-1982
: RSG
Roestvrij staal met PTFE-coating.
- Leverbaar in spitse of stompe versies
- Zeer goede chemische en thermische bestendigheid
- Het gladde oppervlak verhindert contaminatie en vergemakkelijkt het reinigen
- Type:Recht, stomp
- Lengte:115 mm
- Cat. No.:232-1982