Pincetten
Recht, spits, 115 mm
232-1981
: RSG
Roestvrij staal met PTFE-coating.
- Leverbaar in spitse of stompe versies
- Zeer goede chemische en thermische bestendigheid
- Het gladde oppervlak verhindert contaminatie en vergemakkelijkt het reinigen
- Type:Recht, spits
- Lengte:115 mm