Pincetten
250 mm
Catalogus # 232-1953
Leverancier: VITLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
Geel POM. Universele pincetten voor allerlei toepassingen.
- Goed bestand tegen chemicaliën, niet geschikt voor geconcentreerde zuren en solventen
- Geschikt voor autoclaven
- Robuust, elastisch, zeer goed herstelvermogen
Specificaties
- Lengte:250 mm